Merck
361356
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienylruthenium(III) chloride polymer
Wybierz wielkość
1 G
268,80 zł
268,80 zł
Cena katalogowa384,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
268,80 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[C10H15Cl2Ru]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
268,80 zł
Cena katalogowa384,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Entry points into pentamethylcyclopentadienyl chemistry of ruthenium.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chemische Berichte, 121, 1719-1719 (1988)