Merck
452521
Sigma-Aldrich
Iron(III) phthalocyanine-4,4′,4′′,4′′′-tetrasulfonic acid,compound with oxygen monosodium salt hydrate
Dye content 80 %
Synonim(y):
Iron Phthalocyanine Complex
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H15FeN8O14S4Na · xH2O
Masa cząsteczkowa:
942.60 (anhydrous basis)
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
solid
Poziom jakości
skład
Dye content, 80%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
635 nm
ciąg SMILES
O.[Na+].O=O.OS(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Fe-]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9ccc(cc79)S(O)(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S(O)(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.Fe.Na.O2.H2O/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-33-25(17)37-30-22-10-14(54(44,45)46)2-6-18(22)27(34-30)39-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(36-32)40-31-23-11-15(55(47,48)49)3-7-19(23)26(35-31)38-29;;;1-2;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52);;;;1H2/q-2;2*+1;;/p-1
Klucz InChI
LGPKILMWHLVKJQ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • A homogeneous photoelectrochemical hydrogen sulfide sensor based on the electronic transfer mediated by tetrasulfophthalocyanine.: This study by Wang et al. (2020) explores the use of Iron(III) phthalocyanine tetrasulfonic acid sodium salt as a mediator in a photoelectrochemical hydrogen sulfide sensor. The sensor demonstrated high sensitivity and stability, highlighting its potential application in environmental monitoring and industrial processes (Wang et al., 2020).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3