Kluczowe dokumenty
661562
L-Methionine-(methyl-d3)
endotoxin tested, 98 atom % D
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-OSIBIXDNSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)