Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO13CH2CH(NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
106.09
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
1890,00 zł
Cena katalogowa2700,00 złZaoszczędź 30%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
NC([13CH2]O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i1+1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description ≥99 atom % 13C, 99% (CP) | description 98 atom % 15N |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?