Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 194,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 888,00 zł 666,00 zł |
Informacje o tej pozycji
194,00 zł
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]25/D −7.0°, c = 0.6 in ethanol
manufacturer/tradename
ECACC
mp
142-144 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, phenyl
SMILES string
N[C@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14+/m0/s1
InChI key
GEJJWYZZKKKSEV-UONOGXRCSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| mp 142-144 °C (lit.) | mp 118-121 °C (lit.) | mp 163-165 °C (lit.) | mp 65-67 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| functional group phenyl, hydroxyl, amine | functional group hydroxyl | functional group - | functional group phenyl, hydroxyl |
| optical activity [α]25/D −7.0°, c = 0.6 in ethanol | optical activity [α]22/D +63°, c = 0.2 in chloroform | optical activity [α]25/D −30°, c = 1 in 6 M HCl | optical activity - |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?