Przejdź do
489530
Fmoc-Gly-OH-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-13C2,15N, Glycine-13C2,15N, N-Fmoc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 820,00 zł
6410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H15N-Fmoc)13CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.28
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+3
6410,00 zł
Cena katalogowa12 820,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2][15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1,18+1
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-KBBTWOTBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
593532642886651451
description
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
mass shift
M+3
mass shift
M+7
mass shift
M+6
mass shift
M+6
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
174-175 °C (lit.)
mp
152-156 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
117-118 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)