For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
115568
(S)-(−)-α-Methylbenzylamine
98%
Synonim(y):
(S)-(-)-alfa-metylobenzyloamina
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −39°, neat
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
It can also be used:
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms