Merck
W271500
Sigma-Aldrich
Methyl laurate
≥98%, FG
Synonim(y):
Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
Wybierz wielkość
W271500-SAMPLE
226,00 zł
1 KG
403,00 zł
4 KG
914,00 zł
9 KG
1330,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W271500-SAMPLE
226,00 zł
1 KG
403,00 zł
4 KG
914,00 zł
9 KG
1330,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.34
Numer FEMA:
2715
Beilstein:
1767780
Numer WE:
Nr Rady Europy:
377
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.101
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
262 °C/766 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; creamy; fatty; soapy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methyl laurate is one of the key volatile flavor compounds in the avocado fruit.[1] It is also reported to occur in Polygonum bistorta L. (snakeroot)[2] and γ-aminobutyric acid (GABA) tea.[3]
Zastosowanie
  • Sfrustrowany katalizator z parą Lewisa umożliwia wydajną produkcję zielonego oleju napędowego..: Laurynian metylu jest wykorzystywany jako kluczowy reagent w opracowywaniu wydajnego i przyjaznego dla środowiska systemu katalitycznego do produkcji ekologicznego oleju napędowego. Przełom ten stanowi zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych metod produkcji oleju napędowego (Li et al., 2024).
  • Stałe katalizatory na bazie fosforanu sodu do produkcji nowego biodiesla w reakcji transestryfikacji ..: W artykule zbadano zastosowanie stałych katalizatorów na bazie fosforanu sodu w transestryfikacji laurynianu metylu do produkcji biodiesla. Badania wykazały wysoką wydajność i nowatorski projekt katalizatora, przyczyniając się do postępu w zrównoważonej produkcji paliw (Zhao et al., 2023).
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
282.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
139 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Identification of volatile compounds in cultivars barker, collinson, fortuna and geada of avocado (Persea americana, Mill.) fruit.
Galvao MDS, et al.
Food Sci. Technol., 36(3), 439-447 (2016)
Determination of the volatile fraction of Polygonum bistorta L. at different growing stages and evaluation of its antimicrobial activity against two major honeybee (Apis mellifera) pathogens.
Cecotti R, et al.
Chemistry and Biodiversity, 9(2), 359-369 (2012)
Study on flavour volatiles of ?-aminobutyric acid (GABA) green tea.
Zeng Z, et al.
African Journal of Biotechnology, 11(51), 11333-11341 (2012)
Néstor M Carballeira et al.
Lipids, 40(10), 1063-1068 (2005-12-31)
The hitherto unknown 2-methylsulfanyldecanoic acid and 2-methylsulfanyldodecanoic acid were synthesized from methyl decanoate and methyl dodecanoate, respectively, through the reaction of lithium diisopropylamide and dimethyldisulfide in THF followed by saponification with potassium hydroxide in ethanol. Both alpha-methylsulfanylated FA were cytotoxic
D A Dimas et al.
AAPS PharmSciTech, 1(2), E16-E16 (2004-01-20)
The effects of coating thickness, type of adhesive, and type and concentration of enhancer on the mechanical properties of two acrylic pressure-sensitive adhesives (PSAs) were investigated using a 2(4) factorial design and an optimization technique. Sixteen formulations containing 0% or