Przejdź do
U0250
Methyl undecanoate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Undecanoic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-053-2
Beilstein/REAXYS Number:
1762129
MDL number:
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
InChI key
XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9411847147T0627
description
≥98.0% (GC)
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥97% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥97% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl undecanoate
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can you please tell me if this item can be defrosted and put again in the freezer or it has to be used all once defrosted. Thank you ver much!
    1 answer
    1. The freeze-thaw stability of this product has not been investigated. As a general rule, multiple freeze-thaw cycles should be avoided. It is recommended to store in individual aliquots to avoid freeze-thaw cycles.