Merck
277134
Sigma-Aldrich
Sodium biphenyl complex
in 2-ethoxyethyl ether
Synonim(y):
Biphenyl sodium complex solution, Sodium biphenyl complex
Wybierz wielkość
20 X 15 ML
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 X 15 ML
1580,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H5 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.20
Beilstein:
3989646
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.6 (vs air)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
opakowanie
pk of 20 × 15 mL
stężenie
in 2-ethoxyethyl ether
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
Klucz InChI
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sodium biphenyl reagent is used to cleave the covalent fluorine bonds in organic compounds and biological samples. The liberated fluoride ions are determined spectrophotometrically or with the fluoride ion electrode.[1][2]
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of organically bound fluorine using sodium biphenyl reagent and a fluoride?specific ion electrode.
Jones BC, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 60(7), 1036-1039 (1971)
Sodium biphenyl method for determination of covalently bound fluorine in organic compounds and biological materials.
Venkateswarlu P.
Analytical Chemistry, 54(7), 1132-1137 (1982)