Merck
296406
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
98%
Synonim(y):
D-Mannitol diacetonide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.30
Beilstein:
83765
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]/D +6.0±1.0°, c = 5 in chloroform
mp
120-122 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22O6/c1-11(2)15-5-7(17-11)9(13)10(14)8-6-16-12(3,4)18-8/h7-10,13-14H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
Klucz InChI
ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)