Przejdź do
237744
(S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
Synonim(y):
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 1,2-Isopropylidene-sn-glycerol, D-α,β-Isopropylideneglycerol, D-(+)-Solketal, D-1,2-O-isopropylidene-sn-glycerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
353,25 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-910-8
Beilstein/REAXYS Number:
80118
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
353,25 zł
Cena katalogowa471,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +13.5°, neat
optical purity
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
82-83 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl, ketal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OC[C@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI key
RNVYQYLELCKWAN-YFKPBYRVSA-N
General description
(S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol is a key building block for the synthesis of glycerides and of phosphoglycerides.
Application
(S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol may be used as a calibration standard during the GC analysis of the solketal yield and glycerol conversion in the ketalization reaction of glycerol and acetone. It may also be used to synthesize 1,2-dipalmitoyl-3-benzyl-sn-glycerol and 1-O-(Z)-octadecenyl-sn-glycerol, an intermediate for plasmalogen synthesis.
Used in a synthesis of a chiral allylic triol via extrusion of SO2 from an α,β-epoxysulfone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
340332540064
description
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
description
98%
description
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
assay
98%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
82-83 °C/14 mmHg (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
bp
213 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)