Merck
301361
Sigma-Aldrich
5,6-Isopropylidene-L-ascorbic acid
98%
Synonim(y):
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Wybierz wielkość
5 G
272,00 zł
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
272,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.19
Beilstein:
86893
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]19/D +25.3°, c = 1 in H2O
mp
210 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H12O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4,7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,7+/m0/s1
Klucz InChI
POXUQBFHDHCZAD-MHTLYPKNSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)