Przejdź do
454486
(R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde
Synonim(y):
(R)-(+)-Glyceraldehyde acetonide, (R)-Isopropylideneglyceraldehyde, NSC 89869
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
305,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
305,25 zł
Cena katalogowa407,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
optical activity
[α]22/D +53.8°, c = 2 in chloroform
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, ether, ketal
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](O1)C=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h3,5H,4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI key
YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Application
Reactant involved in organic reactions including:
  • Henry condensation reactions
  • Synthesis of highly functionalized chiral aziridines
  • Olefination of aldehydes
  • C-H oxidations
  • Aldol-type condensations
  • Synthesis of hydrophilic pyrazine dyes for use as exogenous fluorescent tracer agents
  • Hosomi-Sakurai reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
543039668478259128
description
-
description
-
description
kanata purity
description
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
139 °C (lit.)
bp
-
bp
104-106 °C/0.05 mmHg
bp
-
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5249
refractive index
-
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C
density
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
ketal, ether, aldehyde
functional group
ether, ketal, aldehyde
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)