Przejdź do
G5001
DL-Glyceraldehyde
≥90% (GC)
Synonim(y):
α,β-Dihydroxypropionaldehyde, 2,3-Dihydroxypropanal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8820,00 zł
6615,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-290-0
NACRES:
NA.25
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
powder
color
white to off-white
mp
145  °C ((293 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2
InChI key
MNQZXJOMYWMBOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Glyceraldehyde is a simple monosaccharide. Based on the number of carbon atoms and the type of carbonyl group present, glyceraldehyde belongs to subgroup triose. It is a colourless and sweet compound.
Application
DL-Glyceraldehyde has been used:
  • as modifying reagent in the preparation of crystallization solution
  • as a substrate to measure aldose reductase activity
  • in the preparation of d/l-glyceraldehyde stock to determine the specific activity of GAPDH (glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase)
Biochem/physiol Actions
Glyceraldehyde serves as an efficient cross-linking agent and is considered non-toxic. It is an intermediate of a number of metabolic such as glycolysis and pentose phosphate pathway.
Other Notes
DL-Glyceraldehyde is a substrate for the enzyme aldose reductase.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4802G525139705
description
≥90% (GC)
description
95%
description
45-55 mg/mL in H2O
description
8-13 mg/mL in H2O
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥90% (GC)
assay
95%
assay
-
assay
≥97.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review