Przejdź do zawartości
367303
1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-D-mannitol
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H30O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.43
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4235336
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D +5.8°, c = 3 in methylene chloride
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1COC2(CCCCC2)O1)[C@H]3COC4(CCCCC4)O3
InChI
1S/C18H30O6/c19-15(13-11-21-17(23-13)7-3-1-4-8-17)16(20)14-12-22-18(24-14)9-5-2-6-10-18/h13-16,19-20H,1-12H2/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI key
DFWHMBZZFDLOTN-KLHDSHLOSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)