Merck
241806
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol
98%
Synonim(y):
2,3-Isopropylidene-sn-glycerol, L-α,β-Isopropylideneglycerol, L-2,3-O-isopropylidene-sn-glycerol
Wybierz wielkość
1 G
149,00 zł
5 G
312,00 zł
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
149,00 zł
5 G
312,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Beilstein:
80117
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
98%
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −13.7°, neat
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ketal
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OC[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Klucz InChI
RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Zastosowanie
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol may be used to prepare:
  • (R)-2,2-Dimethyl-4-benzoxymethyl-1,3-dioxolane.[1]
  • ((S)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate)-1,3-dioxolane.[2]
  • (S)-Glyceraldehyde acetonide.[3]
  • Tetraoxaspiroundecanes[4], diglycerides,[5] glyceryl phosphates,[6] and spiropyrans.[7]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
European Journal of Organic Chemistry, 4805-4805 (2006)
S-Aryl-L-cysteine S,S-dioxides: design, synthesis, and evaluation of a new class of inhibitors of kynureninase
Rajesh K. Dua,
Journal of the American Chemical Society, 115, 4, 1264-1270 (1993)
Synthesis of a `reverse ester? analogue of 1,2-sn-diglycerides from (S)-1,2-di-O-isoprophylideneglycerol; efficient, stereospecific nucleophilic displacement via a triflate at glycerol C-2
Bernard T Golding, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6459-6462 (1993)
René Pemha et al.
Marine drugs, 18(2) (2020-02-23)
A series of novel substituted 1-O-alkylglycerols (AKGs) containing methoxy (8), gem-difluoro (9), azide (10) and hydroxy (11) group at 12 position in the alkyl chain were synthesized from commercially available ricinoleic acid (12). The structures of these new synthesized AKGs
Enantioselective synthesis of N1999A2.
Ji N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(46), 14825-14825 (2006)