295531
Methylamine
anhydrous, ≥98%
Synonim(y):
Monomethylamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
gęstość pary
1.08 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
27 psi ( 20 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
806 °F
granice wybuchowości
4.9-20.8 %
tw
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
Klucz InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
zawór kontrolny
zawór wylotowy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)