Merck
534102
Sigma-Aldrich
Methylamine solution
greener alternative
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
Synonim(y):
Monomethylamine
Wybierz wielkość
250 ML
340,00 zł
1 L
1060,00 zł
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
340,00 zł
1 L
1060,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
31.06
Beilstein:
741851
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
zanieczyszczenia
≤1.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.360-1.372
gęstość
0.756 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
Klucz InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methylamine solution is a 33wt.% solution of methylamine in absolute ethanol. Methylamine is an aliphatic primary amine.[1] It participates in the synthesis of isothiazolium salts.[2] Chemical degradation of methylamine solution of γ-irradiated poly(ε-caprolactone) has been described.[3] Maillard reaction of D-glucose and methylamine in aqueous acetic acid has been reported.[4]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Methylamine solution in absolute ethanol can be used as a precursor that facilitates the synthesis of perovskite based materials. It can also be used as a deactivating agent to study the catalytic performance of acidic macroporous ion exchange resins. It can be annealed to reduce impurity in the grain boundaries, improve the stability and efficiency of the perovskite solar cells.[5][6][7]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-9.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nucleophilic Attack on Some Isothiazolium Salts.
Mckinnon DM and Hassan ME.
Canadian Journal of Chemistry, 51(18), 3081-3086 (1973)
Five-membered rings. II. Inter and intramolecular reactions of simple amines with N-substituted phthalimides. Methylamine as a reagent for removal of a phthaloyl group from nitrogen.
Wolfe S and Hasan SK.
Canadian Journal of Chemistry, 48(22), 3572-3579 (1970)
Formation of aromatic compounds from carbohydrates. V. Reaction of d-glucose and methylamine in slightly acidic, aqueous solution.
Olsson KJELL, et al.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 31(6), 469-469 (1977)
Bianca-Maria Bresolin et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-16)
The development of visible-light active photocatalysts is a current challenge especially energy and environmental-related fields. Herein, methylammonium lead iodide perovskite (MAIPb) was chosen as the novel semiconductor material for its ability of absorbing visible-light. An easily reproducible and efficient method
Selvakumar Pitchaiya et al.
Scientific reports, 10(1), 6835-6835 (2020-04-24)
Perovskite solar cells (PSCs) composed of organic polymer-based hole-transporting materials (HTMs) are considered to be an important strategy in improving the device performance, to compete with conventional solar cells. Yet the use of such expensive and unstable HTMs, together with
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?