Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 405,00 zł |
4 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 696,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
213,00 zł
Nazwa produktu
Methylamine solution, 40 wt. % in H2O
vapor density
1.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
280 mmHg ( 20 °C), 659 mmHg ( 40 °C)
autoignition temp.
806 °F
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.37
bp
48 °C
density
0.897 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 40 wt. % in H2O | description 2.0 M in methanol | description 2.0 M in THF |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 48 °C | bp 40 °C | bp - |
| density 0.897 g/mL at 25 °C | density 0.785 g/mL at 25 °C | density 0.861 g/mL at 25 °C |
| vapor density 1.07 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
| autoignition temp. 806 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| vapor pressure 659 mmHg ( 40 °C), 280 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.07 psi ( 20 °C), 10.86 psi ( 55 °C) | vapor pressure 7.24 psi ( 20 °C), 23.87 psi ( 55 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylamine solution
signalword
Danger
hcodes
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
74-89-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?