Merck
Z148512
Sigma-Aldrich
Aldrich® corrosive lecture-bottle gas regulator
delivery pressure 1-50 psig, CGA Inlet size 180
Synonim(y):
Corrosive Gas Regulator, Lecture-Bottle Regulator
Wybierz wielkość
1 EA
7910,00 zł
7910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
7910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
delivery pressure measuring range
1-50 psig
rozmiar wlotu kwasu chlorogenowego
180
Opis ogólny
  • Single-stage
  • CGA inlet connection, needle valve outlet with ¼ in. NPTM connection
  • Max. inlet pressure: 0-4000 psig
  • Temp. range: -40 to 140°F
  • 316 Stainless Steel body 1 ½ in. gauge face, PTFE seals and inner friction sleeves
  • NPTF bonnet-vent (1/8 in.) connection for piping regulator to fume hood in case of diaphragm failure; order bonnet-vent tubing connectors separately
  • Use with "T"-purge valves (listed separately) when regulating corrosive gases to minimize gas hydrolysis and corrosion of equipment
  • Use for high-purity applications
Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer. Order spare PTFE sealing washers separately.
Inne uwagi
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Questions
  1. What is the warranty on this product?
    1 answer
    1. Standard warranty of one year from date of purchase.