Przejdź do
8.22091
Metyloamina
(40% solution in water) for synthesis
Synonim(y):
Monometyloamina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
370 hPa ( 25 °C)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C
potency
698 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
5.2-26.4 % (v/v)
pH
14 (20 °C in H2O)
mp
-40 °C
transition temp
flash point -18 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
Application
  • Redukcja dwutlenku węgla do metyloamin w warunkach wolnych od metali: Raportuje wykorzystanie katalizatorów bezmetalowych do metylacji amin z CO2, przyczyniając się do bardziej ekologicznych procesów chemicznych i zwiększając syntezę metyloamin (Blondiaux et al., 2014).
  • Zachowanie cienkich warstw CH3NH3PbI3 dla perowskitowych ogniw słonecznych wywołane gazem metyloaminowym: Badanie ultraszybkiego gojenia defektów indukowanego metyloaminą w temperaturze pokojowej, które poprawia właściwości elektroniczne i wydajność perowskitowych ogniw słonecznych (Zhou et al., 2015).
  • Indukowana termicznie rekrystalizacja perowskitu MAPbI3 w atmosferze metyloaminy: Opisuje metodę wytwarzania perowskitu z dużymi jednorodnymi ziarnami krystalicznymi przy użyciu atmosfery metyloaminy, poprawiając stabilność i wydajność materiału (Jacobs i Zang, 2016).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 38.0 - 42.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.902
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.20024395056534102
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
>14 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
mp
-40 °C
mp
<-70 °C
mp
-
mp
-
vapor pressure
370 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
460 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
23.87 psi ( 55 °C), 7.24 psi ( 20 °C)
vapor pressure
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?