Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
538,00 zł
Quality Segment
vapor pressure
10.86 psi ( 55 °C), 2.07 psi ( 20 °C)
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
2.0 M in methanol
bp
40 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C
functional group
amine
greener alternative category
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylamine solution is an aqueous solution of Methylamine. It is used to synthesize amino-terminated monolayers of phthalimide on silicon surfaces.
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 2.0 M in methanol | description 2.0 M in THF | description 33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene)) | description 40 wt. % in H2O |
| concentration 2.0 M in methanol | concentration 2.0 M in THF | concentration 33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene)) | concentration 40 wt. % in H2O |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| density 0.785 g/mL at 25 °C | density 0.861 g/mL at 25 °C | density 0.756 g/mL at 25 °C | density 0.897 g/mL at 25 °C |
| vapor pressure 2.07 psi ( 20 °C), 10.86 psi ( 55 °C) | vapor pressure 7.24 psi ( 20 °C), 23.87 psi ( 55 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 659 mmHg ( 40 °C), 280 mmHg ( 20 °C) |
| bp 40 °C | bp - | bp - | bp 48 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylamine solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
44.6 °F - closed cup
flash_point_c
7 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?