Merck
292087
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-propanol
70%
Synonim(y):
Chloropropanol, Propylene chlorohydrin
Wybierz wielkość
25 G
246,00 zł
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
246,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2Cl+CH3CHClCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.54
Beilstein:
773653
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
70%
zanieczyszczenia
<25% 2-chloro-1-propanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
gęstość
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
Klucz InChI
YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Chloro-2-propanol is formed as an intermediate during the degradation of meso-bis-(1-chloro-2-propyl)ether by Rhodococcus sp. strain DTB[1].
Zastosowanie
1-Chloro-2-propanol has been used as:
  • chemical intermediate for the manufacture of propylene oxide, a starting material for production of polyurethane polyols and propylene glycol[2]
  • as α,β-halohydrin standard during the enzymatic synthesis of α,β-halohydrins from gaseous alkenes[3]
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leif-Alexander Garbe et al.
FEMS microbiology ecology, 55(1), 113-121 (2006-01-20)
Rhodococcus sp. strain DTB (DSM 44534) was grown on a mixture of (R,R)-, (S,S)- and meso-bis-(1-chloro-2-propyl) ether (BCPE) as the sole source of carbon and energy. During BCPE degradation 1'-chloro-2'-propyl-3-chloro-2-prop-1-enyl-ether (DVE), 1-chloro-2-propanol and chloroacetone intermediates were formed. The BCPE or
J Geigert et al.
Applied and environmental microbiology, 45(2), 366-374 (1983-02-01)
The enzymatic synthesis of alpha,beta-halohydrins from gaseous alkenes is described. The enzymatic reaction required an alkene, a halide ion, dilute hydrogen peroxide, and a haloperoxidase enzyme. A wide range of gaseous alkenes were suitable for this reaction, including those containing
Propylene chlorohydrins: toxicology, metabolism, and environmental fate.
R S Yang
Reviews of environmental contamination and toxicology, 99, 47-59 (1987-01-01)
J A Bond et al.
Toxicology and applied pharmacology, 95(3), 444-455 (1988-09-30)
Propylene chlorohydrins, of which 1-chloro-2-propanol (1-CP) is a constituent, used as intermediates in the manufacture of propylene oxide and have been identified as potential air pollutants. The objective of these studies was to determine whether changes in the inhaled exposure
Reproductive toxicology. 1-Chloro-2-propanol.
Environmental health perspectives, 105 Suppl 1, 291-292 (1997-02-01)