Merck
110205
Sigma-Aldrich
(±)-Propylene oxide
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
Wybierz wielkość
100 ML
282,00 zł
500 ML
306,00 zł
1 L
364,00 zł
2.5 L
606,00 zł
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
282,00 zł
500 ML
306,00 zł
1 L
364,00 zł
2.5 L
606,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Beilstein:
79763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
1378 °F
granice wybuchowości
37 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(±)-Propylene oxide is an organic compound used as an intermediate in several chemical reactions. It readily reacts with active hydrogen atoms.
Zastosowanie
Used in the production of polyether polyols, propylene glycols, propylene glycol ethers.Used as an intermediate to produce ammonium type complex to remove thin films of petroleum from water surfaces.
Inne uwagi
The article number 110205-4X1L will be discontinued. Please order the single bottle 110205-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
Jasper Jammaer et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(34), 13737-13745 (2011-07-28)
Hexagonally ordered mesoporous silica coined COK-12 was synthesized in a continuous process by combining streams of sodium silicate and citric acid/sodium citrate buffered solution of (ethylene oxide)(20)-(propylene oxide)(70)-(ethylene oxide)(20) triblock copolymer (Pluronic P123) from separate reservoirs. COK-12 precipitated spontaneously upon
Sascha Brunke et al.
PLoS pathogens, 10(10), e1004478-e1004478 (2014-10-31)
Candida glabrata is one of the most common causes of candidemia, a life-threatening, systemic fungal infection, and is surpassed in frequency only by Candida albicans. Major factors contributing to the success of this opportunistic pathogen include its ability to readily
Christian M Hammer et al.
Journal of cataract and refractive surgery, 41(6), 1279-1288 (2015-07-21)
To assess the suitability of a new 345 nm ultraviolet (UV) femtosecond laser for refractive surgery. Department of Ophthalmology, University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany. Experimental study. Twenty-five porcine corneas were used for stromal flap or lamellar bed creation (stromal depth
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it suitable for electron microscopy processing?
    1 answer
    1. Suitability of this product with electron microscopy is not tested. It may be suitable, but the customer would need to ensure suitability. A propylene oxide which is tested with electron microscopy is not offered.