Kluczowe dokumenty
363901
2-Chloro-2-propen-1-ol
technical grade, 90%
Synonim(y):
2-Chloroallyl alcohol
Wybierz wielkość
536,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
536,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
gęstość
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC(Cl)=C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
Klucz InChI
OSCXYTRISGREIM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?