Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 152,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł |
Informacje o tej pozycji
152,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
174.3 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
solubility
water: soluble 10 part, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
density
1.363 g/mL at 20 °C, 1.351 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OC(CCl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
InChI key
DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Dichloro-2-propanol is used as a pharmaceutical intermediate and solvent for paints, lacquers, and epoxy resins.
Application
- Hydroxyl-N-tosylcyclams via sodium ethoxide catalyzed cyclization reaction with di(poly)-N-tosylamides.
- (R)-Epichlorohydrin using biocatalysts.
- 1,3-dichloropropene, a soil fumigant, and synthetic glycerol.
It can also be used as an intermediate in the production of epoxy resins, as well as a solvent for hard resins and nitrocellulose.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description ≥97.0% (GC) | description analytical standard |
| assay 97% | assay ≥97.0% (GC) | assay - |
| solubility alcohol: miscible, diethyl ether: miscible, water: soluble 10 part | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form - |
| bp 174.3 °C (lit.) | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.483 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
96-23-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?