Merck
167479
Sigma-Aldrich
Chloroacetone
95%
Synonim(y):
1-Chloropropan-2-one, Chloro-2-propanone
Wybierz wielkość
5 G
77,00 zł
100 G
153,00 zł
500 G
331,00 zł
77,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
77,00 zł
100 G
153,00 zł
500 G
331,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.52
Beilstein:
605369
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
77,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
zawiera
~0.1% Drapex 39 as stabilizer
zanieczyszczenia
~5% 1,1-dichloroacetone and/or mesityl oxide
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp
−44.5 °C
rozpuszczalność
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
gęstość
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
Klucz InChI
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Direct aldol reaction of chloroacetone with of 4-nitrobenzaldehyde catalyzed by L-proline amides has been investigated[1].
Zastosowanie
Chloroacetone was used in the synthesis of double-chain nonionic surfactants with an acid decomposition function via acid-catalyzed condensation with fatty alcohols (octyl, decyl and dodecyl)[2]. It was also used in the synthesis of meso-tetramethyl tetrakis-(4-phenoxy acetone)calix[4]pyrrole[3].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Angela F Danil de Namor et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(3), 753-760 (2010-01-13)
Following the synthesis and characterization of meso-tetramethyl tetrakis (4-phenoxy acetone) calix[4]pyrrole, 1, the solution properties of this receptor in various solvents were investigated. Particular emphasis is placed on the selection of the solvent in assessing thermodynamic selectivity in ion complexation
L-Proline amide-catalyzed direct asymmetric aldol reaction of aldehydes with chloroacetone.
He L, et al.
Tetrahedron, 62(2), 346-351 (2006)
Chloroacetones: mutagenic constituents of bleached kraft chlorination effluent.
A B McKague et al.
Mutation research, 91(4-5), 301-306 (1981-07-01)
D H Suh et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 5(2), 305-313 (1985-04-01)
Chlorination of drinking waters leads to the formation of trihalomethanes arising from the reaction of chlorine and organic substances. Therefore, chlorine dioxide (ClO2) which does not produce trihalomethanes is being considered as an alternative disinfectant. It has been reported that
Highly enantioselective proline-catalysed direct aldol reaction of chloroacetone and aromatic aldehydes.
Ángel Martínez-Castañeda et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(17), 5188-5190 (2012-03-22)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf