Przejdź do
486361
2-Chloroethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Synonim(y):
Ethylene-d4 chlorohydrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCD2CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.54
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
22 760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
density
1.260 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
SZIFAVKTNFCBPC-LNLMKGTHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
396540341371485209
description
98 atom % D
description
99 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
129 °C (lit.)
bp
83 °C (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
mp
-20 °C (lit.)
mp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
117067-62-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)