Merck
C46403
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-propanol
98%
Synonim(y):
1-Chloro-3-hydroxypropane, Trimethylene chlorohydrin
Wybierz wielkość
25 G
225,00 zł
100 G
585,00 zł
500 G
1440,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
225,00 zł
100 G
585,00 zł
500 G
1440,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.54
Beilstein:
773655
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
gęstość
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Klucz InChI
LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Improved Synthesis of Pheromone Components: 3-chloro-1-propanol is used as a linchpin to connect the two synthetic blocks in the synthesis of 6,14-dimethyl-1-octadecene. It is likely used as a reactant in a chemical reaction to facilitate the coupling of the two synthetic blocks, enabling the formation of the desired compound (Taguri et al., 2010).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nico E A Cousens et al.
Faraday discussions, 199, 63-73 (2017-05-06)
Electrowetting-on-dielectric devices typically have operating voltages of 10-20 V. A reduction in the operating voltage could greatly reduce the energy consumption of these devices. Herein, fully reversible one-electrolyte electrowetting of a droplet on a solid metal surface is reported for
A R Jones
Reproduction, fertility, and development, 9(6), 577-581 (1997-01-01)
Boar sperm rapidly interconverted dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate, produced fructose-1,6-bisphosphate, approximately equilibrium concentrations of fructose 6-phosphate and glucose 6-phosphate but not glycerol or glycerol 3-phosphate. In the presence of 3-chloro-1-hydroxypropanone, an inhibitor of stage 2 of the glycolytic pathway
A R Jones et al.
Journal of reproduction and fertility, 111(2), 285-290 (1998-02-14)
When incubated in the absence of exogenous substrates, washed boar spermatozoa maintained a high energy charge potential (ECP) for at least 5 h. Addition of 3-chloro-1-hydroxypropanone, an inhibitor of triosephosphate isomerase and glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, at any time caused the
Muhammad Ameerullah Sahudin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 248, 119129-119129 (2020-12-08)
Histamine is one of the important biomarkers for food spoilage in the food sectors. In the present study, a rapid and simple analytical tool has been developed to detect histamine as an indirect strategy to monitor food freshness level. Optical
T Yamanaka et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(13), 2773-2781 (2008-03-12)
FTIR smog chamber techniques were used to measure k(Cl+n-C3H7OH) = (1.74 +/- 0.15) x 10-10 and k(Cl+CH2ClCH2CH2OH) = (7.54 +/- 0.73) x 10-11 cm3 molecule-1 s-1 in 700 Torr of N2 at 296 K. The reaction of Cl with n-C3H7OH
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf