Merck
283525
Sigma-Aldrich
4-Ethoxystyrene
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H4OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
99-100 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-5-7-10(8-6-9)11-4-2/h3,5-8H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
OBRYRJYZWVLVLF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)