Merck
637408
Sigma-Aldrich
Methyl 4-vinylbenzoate
97%
Wybierz wielkość
1 G
1270,00 zł
5 G
4890,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1270,00 zł
5 G
4890,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
32-37 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h3-7H,1H2,2H3
Klucz InChI
NUMHUJZXKZKUBN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Methyl 4-vinylbenzoate can be used in the synthesis of vinyl monomers of bis-crowned malachite green leuconitrile, which can find applications in photoresponsive ionic conduction.[1] The co-polymer formed by reacting methyl 4-vinylbenzoate and (4-trimethylsilyl)styrene can be oxidized to form polyradicals with good membrane forming ability.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"Synthesis of galvinoxyl unit-containing derivatives of poly (phenylacetylene) and polystyrene, and oxygen permeation behavior of their membranes"
Kaneko.T, et al.
Polymer, 41(12), 4437-4444 (2000)
"Cation complexation and photochromism of copolymers carrying pendant crowned malachite green moiety"
Kimura K, et al.
Macromolecules, 34(07), 2262-2268 (2001)