Merck
69180
Sigma-Aldrich
2-Methylstyrene
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
2-Vinyltoluene
Wybierz wielkość
5 ML
655,00 zł
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
655,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.18
Beilstein:
1901764
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543
bp
169-171 °C
gęstość
0.914 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h3-7H,1H2,2H3
Klucz InChI
NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
T Kühler
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 14(5), 417-428 (1984-05-01)
N-Acetyl-L-cysteine was reacted with 2-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-oxiranes to give mixtures of the two possible regio isomers N-acetyl-S-[1-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine and N-acetyl-S-[2-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine, respectively. These were isolated in pure form by h.p.l.c.. The diastereomers were characterized by
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult