Merck
563064
Sigma-Aldrich
2-Vinylanisole
98%
Synonim(y):
1-Ethenyl-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2-vinylbenzene, 2-Methoxystyrene, o-Methoxystyrene, o-Vinylanisole
Wybierz wielkość
1 G
261,00 zł
5 G
811,00 zł
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
261,00 zł
5 G
811,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(OCH3)CHCH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
zawiera
0.1 M 4-tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
36-43 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
Klucz InChI
SFBTTWXNCQVIEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
135.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)