Przejdź do
8.41398
4-metoksystyren
for synthesis
Synonim(y):
4-Winylanizol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
211-298-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 76 °C
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.001
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.41713154466141003
assay
≥97.5% (GC)
assay
≥91.0% (HPLC)
assay
-
assay
97%
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
transition temp
flash point 76 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
841398000504022536636818
841398002504022536996608