Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 907,00 zł 770,95 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(OCH3)CHCH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
770,95 zł
Cena katalogowa907,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
PECUPOXPPBBFLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Inhibited with 1000ppm p-tert-butylcatechol
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 204-205 °C (lit.) | bp 36-43 °C/0.5 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| refractive index n20/D 1.5540 (lit.) | refractive index n20/D 1.5540 (lit.) |
| density 0.967 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.999 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77.78 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?