Merck
281603
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxypropane
≥99%
Synonim(y):
Propylene glycol dimethyl ether
Wybierz wielkość
5 ML
198,10 zł
198,10 zł
Cena katalogowa283,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
198,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OCH3)CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
198,10 zł
Cena katalogowa283,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
96 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
COCC(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7-3)4-6-2/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
LEEANUDEDHYDTG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2-Dimethoxypropane has been used in the preparation of 1,4-dioxanes[1].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabio Marchetti et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 3651-3653 (2008-07-31)
The formation of 1,4-dioxanes and alkyl chlorides from the reactions of polyethers (dme, diglyme, 1,2-diethoxyethane, 1,2-dimethoxypropane) with NbCl(5) at room temperature is described; as far as dme is concerned, the reaction mainly occurs in two steps, consisting of (i) cleavage
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?