Merck
292206
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-dioxolane
97%
Synonim(y):
Acetaldehyde ethylene acetal
Wybierz wielkość
5 G
163,00 zł
25 G
497,00 zł
163,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
163,00 zł
25 G
497,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
102520
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
163,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
gęstość
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CC1OCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-4-5-2-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
HTWIZMNMTWYQRN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The kinetics and mechanism of the gas-phase thermal decomposition of 2-methyl-1,3-dioxolane has been studied in a static system[1]. The infrared spectra of solid, liquid and gaseous 2-methyl-1,3-dioxolane has been studied[2]. Low-temperature ozonation of 2-methyl-1,3-dioxolane in acetone-d6, methyl acetate and tert-butyl methyl ether has been reported[3].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
28.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
G Blanchet et al.
Comptes rendus des seances de la Societe de biologie et de ses filiales, 178(5), 526-534 (1984-01-01)
The radioreceptor assay for acetylcholine (ACh) is based on the ability of the ACh to compete with the specific binding of [3H] cis-methyldioxolane to muscarinic receptors of rat cerebral cortex membranes. The technique described was used to measure ACh levels
E T Iwamoto et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 271(2), 601-608 (1994-11-01)
This study was designed to determine if the antinociception produced by intrathecally (i.t.) administered muscarinic agonists in male Sprague-Dawley rats is mediated by an L-arginine/nitric oxide/cyclic GMP cascade. Seven days after implantation of intrathecal catheters, antinociception was produced with graded
N Watson et al.
Journal of autonomic pharmacology, 14(4), 283-293 (1994-08-01)
1. Muscarinic receptors mediating contraction of rabbit endothelium-denuded aorta have been characterized functionally, in vitro, using a range of antagonists (atropine, pirenzepine, methoctramine, himbacine, 4-diphenyl-acetoxy-N-methyl piperidine methiodide (4-DAMP) and para-fluoro-hexahydro-siladifenidol (p-F-HHSiD). 2. The non-selective muscarinic agonist, (+)cis-dioxolane, induced concentration-dependent contractions
Bozo Plesnicar et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(38), 11260-11261 (2002-09-19)
Low-temperature ozonation (-78 degrees C) of 2-methyl-1,3-dioxolane (1a) in acetone-d6, methyl acetate, and tert-butyl methyl ether produced both the corresponding acetal hydrotrioxide (3a, ROOOH) and the hemiortho ester (2a, ROH) in molar ratio 1:5. Both intermediates were fully characterized by
T R Ward et al.
Toxicology and applied pharmacology, 122(2), 300-307 (1993-10-01)
Some compounds that inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity compete directly with quinuclidinyl benzilate (QNB) binding, a muscarinic antagonist which binds to all subtypes equally, and with cis-methyldioxolane (CD), an agonist that binds with high affinity to the M2 subtype of muscarinic
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf