Merck
308277
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
suitable for HPLC, ≥99%
Synonim(y):
2-Ethoxyethyl ether, Bis(2-ethoxyethyl) ether, Diethyldiglycol
Wybierz wielkość
1 L
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
1420,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5OCH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
Beilstein:
1699259
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
180-190 °C (lit.)
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
5.6 (vs air)
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
6.2 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.050% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
180-190 °C (lit.)
mp
-68 °C
gęstość
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 320 nm Amax: 0.04
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R L Schuler et al.
Environmental health perspectives, 57, 141-146 (1984-08-01)
Fifteen glycol ethers were investigated for their potential to cause adverse reproductive toxic effects using an in vivo mouse screening bioassay. Pregnant mice were orally dosed once per day on days 7 through 14 of gestation at concentrations causing 0
Excess molar volumes and viscosities of binary mixtures of diethylene glycol diethyl ether with chloroalkanes at 298.15 K.
Pal A and Bhardwaj RK.
Journal of Molecular Liquids, 102(1), 197-211 (2003)
Density, viscosity, and surface tension at 293.15 K and liquid-liquid equilibria from 301.15 K to 363.15 K under atmospheric pressure for the binary mixture of diethylene glycol diethyl ether+ water.
Li XX, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(4), 1043-1045 (2004)