Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 229,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 358,00 zł 268,50 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 791,00 zł 593,25 zł |
Informacje o tej pozycji
229,00 zł
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
6.38 psi ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
459 °F
expl. lim.
17.6 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.354 (lit.)
bp
41-42 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI key
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description for Grignard reactions, ≥99.0% (GC) | description absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC) | description ReagentPlus®, ≥99%, inhibitor-free |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay 99% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| autoignition temp. 459 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. 396 °F |
| expl. lim. 17.6 % | expl. lim. - | expl. lim. - | expl. lim. 10.4 % |
| bp 41-42 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-87-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?