Merck
D106208
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran
97%
Synonim(y):
2,3,4-Trihydropyran, 2H-3,4-Dihydropyran, Dihydro-2H-pyran, Dihydropyran
Wybierz wielkość
100 ML
165,00 zł
500 ML
540,00 zł
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
165,00 zł
500 ML
540,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Beilstein:
103493
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2.9 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.440 (lit.)
bp
86 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-6-5-3-1/h2,4H,1,3,5H2
Klucz InChI
BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,4-Dihydro-2H-pyran can be used as a reactant to synthesize:
  • Tetrahydropyranylated product from alcohols in the presence of phenolsulfonic acid-formaldehyde resin catalyst[1].
  • Tetrahydropyran derivatives by reacting pyrazoles in the presence of trifluoroacetic acid[2].
  • 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline derivatives by cation-exchange resin catalyzed Domino reaction with aromatic amines[3].
  • Tetrahydroquinolines from aryl azides in the presence of FeCl3-NaI[4].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O Kenrik Duru et al.
Journal of general internal medicine, 30(11), 1645-1650 (2015-05-07)
Reducing patient cost-sharing and engaging patients in disease management activities have been shown to increase uptake of evidence-based care. To evaluate the effect of employer purchase of a disease-specific plan with reduced cost-sharing and disease management (the Diabetes Health Plan/DHP)
FeCl3-NaI mediated reactions of aryl azides with 3, 4-dihydro-2H-pyran: a convenient synthesis of pyranoquinolines
Kamal A, et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3507-3509 (2004)
Highly selective tetrahydropyranylation/dehydropyranylation of alcohols and phenols using porous phenolsulfonic acid-formaldehyde resin catalyst under solvent-free condition
Rajkumari K, et al.
Reactive and Functional Polymers, 149, 104519-104519 (2020)
Synthesis and Biological Evaluation of Novel Epothilone B Side Chain Analogues
Nicolaou K, et al
ChemMedChem, 10, 1974-1979 (2015)
Domino reaction of anilines with 3, 4-dihydro-2H-pyran catalyzed by cation-exchange resin in water: an efficient synthesis of 1, 2, 3, 4-tetrahydroquinoline derivatives
Chen L, et al.
Green Chemistry, 5, 627-629 (2003)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?