Merck
277142
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methyl-1-propene
98%
Synonim(y):
Isocrotyl bromide
Wybierz wielkość
10 G
415,00 zł
50 G
1640,00 zł
415,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
415,00 zł
50 G
1640,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.00
Beilstein:
1733844
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
415,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
gęstość
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
DEFNUDNHTUZJAL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Bromo-2-methyl-1-propene has been used in:
  • preparation of esters of 2,4-dienoic acids via palladium catalyzed reaction with methyl acrylate in the presence of triethylamine[1]
  • total synthesis of ocular age pigment, A2-E[2]
  • synthesis of 3-nor-geraniol [2H2][3]
Inne uwagi
May darken in storage
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Palladium-catalyzed conjugated diene synthesis from vinylic halides and olefinic compounds.
Dieck HA and Heck RF.
The Journal of Organic Chemistry, 40(8), 1083-1090 (1975)
Biosynthesis of iridoid monoterpenes in insects: Defensive secretions from larvae of leaf beetles (coleoptera: chrysomelidae).
Veith M, et al.
Tetrahedron, 50(23), 6859-6874 (1994)
Total synthesis of the ocular age pigment A2-E: a convergent pathway.
Ren R X-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(15), 3619-3620 (1997)