Merck
B78254
Sigma-Aldrich
2-Bromopropene
99%
Synonim(y):
Isopropenyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(Br)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.98
Beilstein:
1731926
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
5.05 psi ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4436 (lit.)
tw
47-49 °C (lit.)
gęstość
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(Br)=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-3(2)4/h1H2,2H3
Klucz InChI
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves