Merck
B78203
Sigma-Aldrich
1-Bromo-1-propene (cis and trans)
98%
Synonim(y):
1-Propenyl bromide
Wybierz wielkość
100 G
2490,00 zł
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
2490,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.98
Beilstein:
1719096
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4538 (lit.)
bp
58-63 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C=C\Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2+
Klucz InChI
NNQDMQVWOWCVEM-NSCUHMNNSA-N
Zastosowanie
1-Bromo-1-propene upon n-BuLi treatment generates the propynyllithium anion, in situ, which later undergoes nucleophilic addition reactions.[1] Some of its other applications are:
  • Synthesis of organic reagents such as methyl but-2-ynoate[1] and 1-iodopropyne.[2]
  • Preparation o f intermediates in the total synthesis of (+)-aphanamol I[3] and skyllamycins A-C.[4]
  • Synthesis of allylated pyrazoles[5], aryl alkynyl sulfides[6] and allenamides.[7]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gold (I)?Catalyzed Intermolecular [2+ 2] Cycloadditions between Allenamides and Alkenes.
Faustino H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(9), 1658-1664 (2012)
Synthesis of 1?Iodopropyne.
Bartko S G, et al.
Organic Syntheses, 93, 245-262 (2003)
Facile multi-decagram synthesis of methyl but-2-ynoate.
Darses B, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 1(1), 117-119 (2014)
Synthetic scope, computational chemistry and mechanism of a base induced 5-endo cyclization of benzyl alkynyl sulfides.
Motto J M, et al.
Tetrahedron, 67(5), 1002-1010 (2011)
Regioconvergent and Enantioselective Rhodium?Catalyzed Hydroamination of Internal and Terminal Alkynes: A Highly Flexible Access to Chiral Pyrazoles.
Haydl A M, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(19), 6547-6551 (2016)