Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 460,00 zł 345,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł 1445,00 zł |
Informacje o tej pozycji
345,00 zł
Cena katalogowa460,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
97%
form
liquid
impurities
0.1% hydroquinone
refractive index
n
bp
94-95 °C (lit.)
density
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChI key
USEGQJLHQSTGHW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 99% (CP) | assay 97% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.339 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.332 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.295 g/mL at 25 °C | density - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index - |
| bp 94-95 °C (lit.) | bp 103 °C/22 mmHg (lit.) | bp 72-74 °C (lit.) | bp - |
| form liquid | form solid | form - | form powder |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
44.6 °F - closed cup
flash_point_c
7 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?