Przejdź do
368679
cis-1-Bromo-1-propene
97%
Synonim(y):
(Z)-1-Bromo-1-propene, (Z)-1-Bromoprop-1-ene, (Z)-1-Bromopropene, (Z)-1-Propenyl bromide, (Z)-Propenyl bromide, cis-1-Bromopropene, cis-1-Propenyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.4545 (lit.)
bp
58 °C (lit.)
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
C\C=C/Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2-
InChI key
NNQDMQVWOWCVEM-IHWYPQMZSA-N
General description
cis-1-Bromo-1-propene is an aliphatic olefin. Oxidation of cis-1-bromo-1-propene by toluene dioxygenase has been reported.
Application
cis-1-Bromo-1-propene is used in the preparation of (Z)-1-lithio-1-propeneusing lithium powder.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
391107167851161241
description
97%
description
contains copper as stabilizer, 99%
description
97%
description
99%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
58 °C (lit.)
bp
64-65 °C (lit.)
bp
98-100 °C (lit.)
bp
185 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4545 (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
refractive index
n20/D 1.564 (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-29.2 °F - closed cup
flash_point_c
-34 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)