Merck
371289
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methyl-2-butene
96%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=C(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
liquid
zawiera
copper pellets as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
tw
40 °C/75 mmHg (lit.)
gęstość
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C(\C)Br
InChI
1S/C5H9Br/c1-4(2)5(3)6/h1-3H3
Klucz InChI
DBELOSOZLGEZBM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Bromo-3-methyl-2-butene is a vinylic bromide compound. Palladium/di-1-adamantyl-n-butylphosphine-catalyzed reductive carbonylation of 2-bromo-3-methyl-2-butene has been reported. Cross-coupling reaction of 2-bromo-3-methyl-2-butene with potassium 6-(benzoyloxy)hexyltrifluoroborate and 3-(benzoyloxy)propyltrifluoroborate has been investigated.
Zastosowanie
2-Bromo-3-methyl-2-butene may be used in the preparation of:
  • 2,3,4,5-tetramethyl-2,4-hexadiene
  • 2-iodo-3-methyl-2-butene
  • diastereomers of 2-amino-3-hydroxy-4,5-dimethylhexanoic acid
  • lithium reagent, 2-lithio-3-methylbut-2-ene
  • D-allo-(2R,3R,4R)-2-amino-3-hydroxy-4,5-dimethylhexanoic acid-containing peptide, pipecolidepsin A.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of All the Diastereomers of 2-Amino-3-hydroxy-4, 5-dimethylhexanoic Acid.
Spengler J and Albericio F.
European Journal of Organic Chemistry, 1, 44-47 (2014)
Synthesis and Molecular Structure of 2, 3, 4, 5-Tetramethyl-2, 4-hexadiene.
Br M, et al.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 31, 387-390 (1977)
Palladium/di-1-adamantyl-n-butylphosphine-catalyzed reductive carbonylation of aryl and vinyl halides.
Brennfuhrer A, et al.
Tetrahedron, 63(27), 6252-6258 (2007)
Marta Pelay-Gimeno et al.
Nature communications, 4, 2352-2352 (2013-08-31)
Pipecolidepsin A is a head-to-side-chain cyclodepsipeptide isolated from the marine sponge Homophymia lamellosa. This compound shows relevant cytotoxic activity in three human tumour cell lines and has unique structural features, with an abundance of non-proteinogenic residues, including several intriguing amino
Artis Klapars et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(50), 14844-14845 (2002-12-12)
A mild and general method for the conversion of aryl, heteroaryl, and vinyl bromides into the corresponding iodides was developed utilizing a catalyst system comprising 5 mol % of CuI and 10 mol % of a 1,2- or 1,3-diamine ligand.