Merck
200018
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydrofuran
99%
Synonim(y):
2,3-DHF
Wybierz wielkość
100 ML
495,00 zł
1 L
2330,00 zł
20 L
26 110,00 zł
495,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
495,00 zł
1 L
2330,00 zł
20 L
26 110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.09
Beilstein:
103168
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
495,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
14.46 psi ( 55 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
54-55 °C (lit.)
gęstość
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CC=CO1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1,3H,2,4H2
Klucz InChI
JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The enantioselective Heck arylation of 2,3-dihydrofuran with aryl iodides was studied[1].
Zastosowanie
2,3-Dihydrofuran is a versatile reagent used in lanthanide-catalyzed Diels-Alder reactions with 2-pyrones[2][3] and in Rh(II)-stabilized cycloadditions with vinylcarbenoids[4].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-11.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4535-4535 (1994)
Claudia G Cobo-Angel et al.
Scientific reports, 9(1), 14025-14025 (2019-10-03)
Group B Streptococcus (GBS), is a leading cause of neonatal death and an emerging pathogen in adults. Additionally, GBS is a bovine pathogen causing intramammary infections. The likelihood of GBS interspecies transmission is largely unknown. We explored the potential transmission
Qi-Fang Wang et al.
The Journal of organic chemistry, 74(19), 7403-7406 (2009-09-11)
An efficient synthetic procedure for the preparation of fused 2,3-dihydrofuran derivatives was developed with the assistance of pyridinium ylide. A sequential one-pot, two-step tandem reaction starting from pyridine, aromatic aldehyde, dimedone, or 4-hydroxycoumarin and alpha-phenacyl bromide or p-nitrobenzyl bromide with
Adam Morel et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(4), 1215-1222 (2012-11-09)
Chiral ionic liquids (CILs) containing L-prolinate and L-lactate anions and non-chiral quaternary ammonium cations were employed in the palladium catalyzed enantioselective Heck arylation of 2,3-dihydrofuran with aryl iodides (iodobenzene, 4-iodotoluene, 2-iodoanisole, 4-iodoanisole, 4-iodoacetophenone). In all the reactions 2-aryl-2,3-dihydrofuran (3) was
Timothy J Donohoe et al.
Organic letters, 9(6), 953-956 (2007-02-24)
The enol ether-olefin ring-closing metathesis reaction has been employed to generate 2,3-dihydrofurans that are equipped with a leaving group. These substrates are at the correct oxidation state to undergo an acid-catalyzed aromatization, and this strategy has been utilized to provide
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf