Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 713,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł 2091,00 zł |
Informacje o tej pozycji
713,00 zł
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
density
0.952 g/mL at 25 °C
SMILES string
C\C(C)=C\[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-4(2)3;;/h1H,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BKVIQODYSREJQH-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 0.5 M in THF | description 98% |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability - |
| density 0.952 g/mL at 25 °C | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| concentration 0.5 M in THF | concentration - |
| packaging Sure/Seal™ of | packaging - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 2
supp_hazards
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 38614-36-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?