Przejdź do
396249
4,4′-Thiobisbenzenethiol
98%
Synonim(y):
Bis(4-mercaptophenyl) sulfide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
S(C6H4SH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.40
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI key
JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful monomer and intermediate for dyes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4007216178103039
assay
98%
assay
90%
assay
99%
assay
98%
mp
112-114 °C (lit.)
mp
-
mp
154-156 °C (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How is the conductivity of this material?
    1 answer
    1. The conductivity of this product is not determined.